Learn More
Atago™ Rifrattometro modello MASTER–50H
Easy-to-read, easy-to-hold, and smooth-sampling refractometer. Atago™ MASTER–50H Refractometer is a heat-resistant model.
Marca:  Atago™ 2354
186.43 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11486138
  • 419.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High temperature model
  • Corrosion-resistant tempered glass prism
  • Easy disposal of sample from the edge
  • Textured grip
  • Well balanced
  • Streamlined body
  • Easily cleaned with running water
  • Convenient storage case
  • Automatic sample distribution
  • Sample size: 2-3 drops
  • Automatic temperature compensation
Specifica
Specifica
Rifrattometro
MASTER–50H
0.25%
130 g
0 - 50% Brix
0.5%
Brix
16.8 x 3.2 x 3.4 cm