Learn More
IBA Lifesciences MART-1 peptide ELAGIGILTV (HLA-A*0201)
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
Specifica
Specifica
Content And Storage | Recommended: -25°C to -15°C |
Quantità | 1 mg |
Titolo del prodotto
IBA Lifesciences MART-1 peptide ELAGIGILTV (HLA-A*0201) >