Learn More
Manganous Chloride, 4-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518024
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 13446-34-9
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganous Chloride
Nota nome 4-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 197.9
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.01kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese (II) chloride tetrahydrate, Crystal BAKER ANALYZED A.C.S. Reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese (II) chloride tetrahydrate