Learn More
Manganese powder, -325 mesh, 99.3% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11381298
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-96-5
Formula molecolare Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Numero MDL MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Intervallo percentuale saggio 99.3% (Metals basis)
Quantità 250 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese