Learn More
Manganese powder, APS <10 micron, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
42.61€ - 241.20€
Identificatori chimici
CAS 7439-96-5
Formula molecolare Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Numero MDL MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15476745
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.18
50 g
42.61€
50g
15486745
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.30
250 g
81.61€
250g
15496745
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.A1
1 kg
241.20€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7439-96-5
54.94
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
manganese
Mn
MFCD00011111
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CHEBI:35154
[Mn]
Specifica
Manganese
7439-96-5
99.6% (Metals basis)
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
manganese
23930
Powder
Gray
Gray powder
Mn
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
[Mn]
54.94
CHEBI:35154
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Take precautionary measures against static discharges.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Manganese powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese