Learn More
Manganese(Iv) Oxide, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073287 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Identificatori chimici
CAS 1313-13-9
Formula molecolare MnO2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Numero MDL MFCD00003463
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC Name dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Specifica
Punto di fusione 535°C
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 86.94g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.