Learn More
Manganese(IV) oxide, 99.99+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10626402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-13-9
Formula molecolare MnO2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Numero MDL MFCD00003463
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC Name dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(IV) oxide
Punto di fusione 535.0°C
Colore Black to Gray
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Formula lineare MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Indice di Merck 15,5795
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Peso formulazione 86.94
Percent Purity ≥99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Densità 5.02g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.