Learn More
Manganese(IV) oxide, 80-85%, powder
Codice prodotto. 10388703 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-13-9
Formula molecolare MnO2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Numero MDL MFCD00003463
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC Name dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(IV) oxide
Punto di fusione 535.0°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 80-85%
Formula lineare MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Indice di Merck 15, 5795
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Peso formulazione 86.94
Percent Purity 80 to 85%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 5.2g/mL