Learn More
Manganese(III) acetate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
121.00€ - 350.00€
Identificatori chimici
CAS 19513-05-4
Formula molecolare C6H9MnO6
Molecular Weight (g/mol) 232.07
Numero MDL MFCD00150022
InChI Key AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10420291
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
201740250
25 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10378720
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific
201741000
100 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
19513-05-4
232.07
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
C6H9MnO6
MFCD00150022
manganese(3+) triacetate
Specifica
Manganese(III) acetate dihydrate
19513-05-4
Powder
C6H9MnO6
MFCD00150022
Solubility in water: very soluble
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
232.07
98%
98%
Brown to Brown-Orange
97.5% min. (Iodometry)
(CH3CO2)3Mn·2H2O
02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
manganese(3+) triacetate
268.09
Authentic
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Con
GHS Signal Word: Warning
Identificativo prodotto
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.