Learn More
Manganese(II) titanium oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12032-74-5 | MnTiO3
107.00€ - 448.23€
Identificatori chimici
CAS 12032-74-5
Formula molecolare MnTiO3
Numero MDL MFCD00016216
Sinonimo manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11382228
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013133.09
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11372228
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013133.18
50 g
448.23€
50g
Descrizione
Descrizione
Manganese(II) titanium oxide is used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
12032-74-5
MnTiO3
MFCD00016216
manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
Specifica
Manganese(II) titanium oxide
12032-74-5
Powder
MnTiO3
manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
150.84
4.54g/cm3 at 20°C
1360°C
Yellow
99.9% (Metals basis)
MFCD00016216
Insoluble in water.
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 234-776-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures