Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15623400 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101.0%
Formula lineare CuSO4 · 5H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 169.02
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado ACS Reagent/Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.950 g/cm3