Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15603400 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 1 kg
Formula lineare MnSO4 · H2O
Numero UN 3077
Peso formulazione 169.02g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado ACS/puriss. p.a.