Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, ACS, 98.0-101.0%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
51.46€ - 137.69€
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11357668
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
033341.36
500 g
51.46€
500g
11367668
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
033341.A3
2 kg
137.69€
2kg
Descrizione
Descrizione
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
10034-96-5
169.01
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
177577
manganese(2+);sulfate;hydrate
H2MnO5S
MFCD00149159
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CHEBI:86364
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Manganese(II) sulfate monohydrate
Pink
98.0-101.0%
MFCD00149159
Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
169.01
CHEBI:86364
ACS
2.95
10034-96-5
Powder
H2MnO5S
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+);sulfate;hydrate
177577
169.02 (151.00 Anhydrous)
Pink powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P280-P305+P351+P338-P310-P314-P501c
H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9; Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese sulfate monohydrate