Learn More
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™ Codice prodotto.: 15677960
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™
Codice prodotto. 15677960 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
1 kg, Flacone in polietilene, 1kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15677960
Marca: Honeywell Research Chemicals M76341KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto di fusione 700°C
Colore Red
pH 3.0 to 3.5 (at 50g/L 20°C)
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare MnSO4 · H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 169.02g/mol
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Titolo del prodotto
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™ >