Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
21.00€ - 186.93€
Identificatori chimici
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Formula molecolare | H2MnO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 169.01 |
Numero MDL | MFCD00149159 |
InChI Key | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
PubChem CID | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10507562
|
Thermo Scientific Acros
423910050 |
5 g | Glass Bottle |
21.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10607041
|
Thermo Scientific Acros
423915000 |
500 g | Flacone in plastica |
57.99€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10053733
|
Thermo Scientific Acros
423910025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
186.93€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 |
Spécification
850.0°C | |
700.0°C | |
Pink | |
98.0 to 101% (Complexometry) | |
MnSO4·H2O | |
15, 5804 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
≥98% | |
10.0% to 12.0% |
Manganese(II) sulfate monohydrate | |
10034-96-5 | |
Powder | |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+);sulfate;hydrate | |
177577 | |
169.02 | |
Reagente ACS |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Causes serious eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500
- Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
- Pericolo
Catégorie de danger
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Mention de danger
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.