Learn More
Manganese(II) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386917
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15244-36-7
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate hydrate
Nota nome Loses all water at 400-450°
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name manganese(2+) hydrate sulfate
Peso formulazione 151.00 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Pink Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) sulfate hydrate