Learn More
Manganese(II) nitrate hexahydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
25.02€ - 120.60€
Specifica
Punto di fusione | ca 26°C |
---|---|
CAS | 17141-63-8 |
Forma fisica | Solid |
Formula molecolare | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O |
Percent Purity | ≥98% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11328925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.14 |
25 g |
25.02€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11338925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.22 |
100 g |
48.24€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11348925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14040.36 |
500 g |
120.60€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
ca 26°C | |
Solid | |
≥98% |
17141-63-8 | |
MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O |