Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
27.34€ - 87.03€
Identificatori chimici
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formula molecolare | Cl2H8MnO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.90 |
Numero MDL | MFCD00149792 |
InChI Key | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12387083
|
Thermo Scientific Acros
193451000 |
100 g | Glass bottle |
27.34€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12397083
|
Thermo Scientific Acros
193455000 |
500 g | Glass bottle |
87.03€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Specifica
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
MnCl2·4H2O | |
07,222; 09,288 | |
Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
Reagente ACS |
58.0°C | |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
15,5793 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.91 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Harmful if swallowed.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.