Learn More
Manganese(II) chloride, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1190.0°C |
Materiale o nome chimico | Manganese(II) chloride |
Punto di fusione | 650.0°C |
Colore | Pink |
Forma fisica | Flakes |
Quantità | 2.5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (Complexometry) |
Formula lineare | MnCl2 |
Fieser | 07,222 |
Indice di Merck | 15, 5793 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Manganese(II) chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.