Learn More
Manganese(II) chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10093320
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
Numero MDL MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Punti di ebollizione 1190.0°C
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride
Punto di fusione 650.0°C
Colore Pink
Forma fisica Flakes
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Complexometry)
Formula lineare MnCl2
Fieser 07,222
Indice di Merck 15, 5793
Informazioni di solubilità Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
IUPAC Name manganese(2+);dichloride
Peso formulazione 125.84
Percent Purity 97%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.