Learn More
Manganese(II) chloride, 1M aq. soln.
Codice prodotto. p-7058236
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
Numero MDL MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC Name manganese(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL
Formula lineare MnCl2
Peso formulazione 125.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese chloride, 1M aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) chloride