Learn More
Manganese(II) bromide hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373758
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis. It can be used in place of palladium in the stille reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-20-6
Formula molecolare Br2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 286.81
Numero MDL MFCD00149791
InChI Key HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) bromide hydrate
Punto di fusione 64.3°C (decomposition)
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,5725
Informazioni di solubilità Soluble in water, alcohol
Peso formulazione 214.76 (Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) bromide hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) bromide hydrate