Learn More
Manganese(II) bromide, anhydrous, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
84.55€ - 279.00€
Identificatori chimici
CAS | 13446-03-2 |
---|---|
Formula molecolare | MnBr2 |
Numero MDL | MFCD00011113 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11423887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18321.14 |
25 g |
84.55€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11433887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18321.22 |
100 g |
279.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13446-03-2 | |
MnBr2 | |
MFCD00011113 |
Specifica
Manganese(II) bromide | |
anhydrous | |
MnBr2 | |
14,5725 | |
95% | |
Hygroscopic |
698°C | |
13446-03-2 | |
MFCD00011113 | |
214.76 | |
Odorless | |
4.38 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Manganese(II) bromide, anhydrous
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Manganese bromide