Learn More
Mangan(II)-acetattetrahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7048533
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Used as a desiccant, fertilizer and a catalyst. Mordant in dyeing, in the manufacture of bister, as a drier for paints and varnishes, and as an oxidation catalyst. Used for the production of high purity manganese dioxide, manganese oxide hydrate, oxide-based catalysts, and catalysts for oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6156-78-1
Summenformel C4H14MnO8
Molekulargewicht (g/mol) 245.09
MDL-Nummer MFCD00062552
InChI-Schlüssel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC-Name Mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Mn(OOCCH3)2·4H2O
Merck Index 14,5724
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,and acetic acid.
Formelmasse 245.09 (173.03 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Pungent
Dichte 1.589 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt