Learn More
IBA Lifesciences pCSG-IBA Mammalian Expression Vector with No Secretion
GREENER_CHOICE
Designed for high-level episomal expression in mammalian hosts under G418 selection. IBA Lifesciences GmbH Mammalian Expression Vector with No Secretion is a large expression vector with universal features for transient expression as well as for generation of stable cell lines (NeoR).
266.00€ - 286.00€
Specifica
Sistema costitutivo o inducibile Constitutive
Gene marcatore Ampicillin
Promotore CMV
Product Type Vector
Agente di selezione (eucariotico) Geneticin™ (G-418)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Vettore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Vettore Prezzo Quantità e disponibilità  
15613858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5003-001
pCSG-IBA3 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15613868
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5064-001
pCSG-IBA64 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15613878
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5145-001
pCSG-IBA145 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15623858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5005-001
pCSG-IBA5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15623878
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5162-001
pCSG-IBA162 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15633858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5023-001
pCSG-IBA23 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15633878
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5164-001
pCSG-IBA164 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15643868
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5103-001
pCSG-IBA103
286.00€
5µg
15643878
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5167-001
pCSG-IBA167 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15653878
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5168-001
pCSG-IBA168 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15663868
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5105-001
pCSG-IBA105
286.00€
5µg
15673858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5043-001
pCSG-IBA43 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15673868
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5123-001
pCSG-IBA123 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15683858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5045-001
pCSG-IBA45 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15693848
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5000-001
pCSG-IBAwt1
286.00€
5µg
15693858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5062-001
pCSG-IBA62 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15693868
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
5-5143-001
pCSG-IBA143 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
pCSG-IBA mammalian expression vectors
  • Designed for high-level episomal expression in mammalian hosts under G418 selection containing the following elements:
    • Human cytomegalovirus (CMV) immediate-early promoter for high-level expression in a wide range of mammalian cells
    • Episomal replication through Epstein Barr Virus replication origin (oriP) and nuclear antigen encoded by EBNA-1 in human, primate and canine cells and through SV40 replication origin in cells latently infected with SV40 or that express the SV40 large T antigen (e.g. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Stable cell lines can be selected by the neomycin resistance gene (NeoR).
  • In addition, the human cytomegalovirus (CMV) immediate-early promoter enables a high-level expression in a wide range of mammalian cells.
Please note that cloning into pCSG-IBA Acceptor Vectors compulsorily requires the restriction enzyme Esp3I since no other MCS for the integration of a gene of interest is available. Besides to the direct cloning of the gene of interest into pCSG-IBA vectors with Esp3I, another option via a so-called entry-vector is possible.
Specifica
Specifica
Constitutive
CMV
Geneticin™ (G-418)
Direct Cloning
Forward
Episomal expression (oriP, EBNA-1)
Ampicillin
Vector
Recommended: 2°C to 8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage
250 ng/μL
5 μg