Learn More
Maleic Acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10033853
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-16-7
Formula molecolare C4H4O4
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Numero MDL MFCD00063177
InChI Key VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Maleic acid
Punto di fusione 134.0°C to 138.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Indice di Merck 15, 5767
Informazioni di solubilità Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether and benzene, practically insoluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 116.07
Percent Purity 99%
Quantità 25 kg
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Fibre drum
Forma fisica Crystalline Powder