Learn More
Medline Scientific™ Magnum Trinocular Microscope
The trinocular version of the Magnum series with a choice of objectives types and LED illumination if preferred.
2155.00€
Specifica
Diaframma | Iris |
---|---|
Head Style | Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port |
Tipo di illuminazione | Halogen |
Product Type | Trinocular Biological Microscope |
Include | Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di obiettivo | Tipo di condensatore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di obiettivo | Tipo di condensatore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11910279
|
Medline Scientific™
2722.0000M |
Plan Achromatic | Brightfield Abbe - NA 0.90 - NA 1.25 (oil) |
2155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Trinocular optical head, inclined at 30°
- 10x/20mm wide-field eyepiece
- Available with either semi-planachromatic, planachromatic or phase contrast objectives
- Brightfield Abbe condenser, NA 0.90 – NA 1.25 (oil)
Specifica
Iris | |
Halogen | |
Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port | |
Trinocular Biological Microscope | |
Quintuple reversed and revolving with click stop | |
220/240 V |