Learn More
Fisherbrand™ Set di scatole per ancorette di agitazione, ottaedriche
Per l'uso in contenitori con base leggermente curva o irregolare. Il set di scatole di ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche è realizzato tramite stampaggio isostatico di PTFE puro con omologazione FDA.
Marca:  Fisherbrand™ 001.3001
Codice prodotto. 11547772
  • 34.70€ / 1 set
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inerzia e assenza di perdite garantite
  • Lucidati singolarmente per restare puliti più a lungo
  • Ciascun set contiene:
2 da 13 x 8 mm
2 da 15 x 8 mm
2 da 25 x 10 mm
2 da 38 x 10 mm
2 da 51 x 10 mm
2 da 64 x 10 mm
Order Info
Include
Specifica
Specifica
Bianco
2 per ciascuna delle seguenti misure: 113 mm x 8 mm, 16 mm x 8 mm, 16 mm x 10 mm, 25 mm x 10 mm, 38 mm x 10 mm, 51 mm x 10 mm, 64 mm x 10 mm