Learn More
Magnesium sulfate hydrate, Puriss., meets analytical spec. of DAC, dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15621260 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., meets analytical specification of DAC, dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22189-08-8
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00149787
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Sulfate Hydrate
Nota nome Meets analytical specification of DAC
Forma fisica Dry
Quantità 2.5 kg
Formula lineare MgSO4 · aq
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name magnesium;sulfate
Peso formulazione 120.37g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 99 to 101% (MgSO4 basis) (in dried substance)
Grado puriss.
Identificativo prodotto
  • Magnesium sulfate hydrate