Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Descrizione
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 10034-99-8, White, Melting Point: 770 deg.C, Molecular Formula: H14MgO11S, Molecular Weight: 246.466, Packaging: Plastic powder jar, pH: 5 to 8.2
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 770°C |
Colore | White |
pH | 5 to 8.2 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 246.48g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Pressione del vapore | <0.1mmHg at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Magnesium sulfate heptahydrate