Learn More
Magnesium Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
36.45€ - 105.00€
Identificatori chimici
CAS | 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | Mg |
Molecular Weight (g/mol) | 24.30 |
Numero MDL | MFCD00085308 |
InChI Key | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5462224 |
ChEBI | CHEBI:25107 |
IUPAC Name | magnesium |
SMILES | [Mg] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16371236
|
SPEX Certiprep
PLMG2-2M |
30 mL | Triple-leached LDPE bottle |
36.45€
30mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10620993
|
SPEX Certiprep
PLMG2-2T |
250 mL | Poly Bottle |
105.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Mg | 1000μg/mL |
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identificatori chimici
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
24.30 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:25107 | |
[Mg] |
Mg | |
MFCD00085308 | |
5462224 | |
magnesium |
Specifica
Magnesium Standard | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00085308 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
magnesium | |
24.30 | |
CHEBI:25107 |
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Mg | |
AA, ICP | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
[Mg] | |
2% HNO3 | |
5462224 | |
Assurance |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'dotInformation' : Nonhazardous
Recommended Storage : Ambient
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 1000
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Titolo del prodotto
Magnesium Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep