Learn More
Magnesium oxide, purum p.a., Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Magnesium oxide |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | MgO |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 40.3g/mol |
Percent Purity | ≥98% (based on calcined substance, KT) |
Grado | purum p.a. |