Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesium Oxide Crucibles
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 042991.KJ
Codice prodotto. 15461847
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
90 mm
Crucible
Cylindrical
45 mm
Magnesium Oxide
5 Pieces