Learn More
Magnesium oxide, 98%, extra pure, powder, particle size: 99% <150 μm (-100 mesh), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
62.51€ - 571.85€
Identificatori chimici
CAS | 1309-48-4 |
---|---|
Formula molecolare | MgO |
Molecular Weight (g/mol) | 40.30 |
Numero MDL | MFCD00011109 |
InChI Key | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
PubChem CID | 14792 |
IUPAC Name | oxomagnesium |
SMILES | O=[Mg] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10792671
|
Thermo Scientific Acros
263835000 |
500 g | Flacone in plastica |
62.51€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10782671
|
Thermo Scientific Acros
263830025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
208.04€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10237173
|
Thermo Scientific Acros
263830100 |
10 kg | Plastic drum |
571.85€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identificatori chimici
1309-48-4 | |
40.30 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
oxomagnesium |
Specifica
3600.0°C | |
2800.0°C | |
1309-48-4 | |
Amorphous Powder | |
MgO | |
MFCD00011109 | |
15, 5741 | |
Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol | |
O=[Mg] | |
40.30 | |
40.29 | |
Ultrapuro | |
3.58 |
Magnesium oxide | |
ca 200 Mesh | |
White | |
97.5% min. (Complexometry) | |
MgO | |
01,633; 02,256; 07,221; 16,200 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
oxomagnesium | |
14792 | |
98% | |
2% max. | |
3.5800g/mL |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-171-9