Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691260 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511, ≤0.0001% Al, 99-101%,
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride Hexahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Quantità 6 kg
Formula lineare MgCl2 · 6H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 203.3g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado puriss.