Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7220823
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Conforme alle specifiche ACS
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1412°C (1013 hPa)
Punto di fusione 117°C
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 102.0%
Densità 1.57 g/cm³ (25°C)