Learn More
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578004
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Identificatori chimici
CAS 7791-18-6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium Chloride
Nota nome 6-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Peso formulazione 203.3
Grado FCC/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.57kg