Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Secchielli per ghiaccio Magic Touch
Infrangibili in condizioni di uso normali. I cestelli portaghiaccio Bel Art™ Magic Touch™ presentano proprietà isolanti eccellenti per mantenere campioni sensibili alla temperatura in un ambiente ottimale.
96.27€ - 117.78€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | L'uso di ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido. |
---|---|
Materiale | polimero |
Tipo | Cestello portaghiaccio |
Gamma di temperatura | Da –196 a 90 °C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12318687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-2091 |
2,5 l | Blu | N/A | |||||
12348687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-4091 |
4 l | Blu | N/A | |||||
12328687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-2092 |
2,5 l | Nero | N/A | |||||
12358687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-4092 |
4 l | Nero | N/A | |||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -196 a 100°C (da -321 a 212°F)
- Per l'uso con ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido
- Anti-condensa
- Impenetrabile all'umidità e agli odori
- La schiuma polimerica espansa è resistente ai prodotti chimici
- Infrangibile in condizioni di uso normale
- Bordo svasato per facilitare il trasporto
- IIl coperchio può essere inciso per inserire termometri, serpentine di raffreddamento, matracci, ecc.
- Disponibile in 2 formati
- Rack rotondi per flottazione disponibili per provette da 1.5 ml e 15 ml
Specifica
L'uso di ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido. | |
polimero | |
Cestello portaghiaccio | |
Da –196 a 90 °C |