Learn More
MAG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | MAG |
---|---|
Concentrazione | 0.4 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16873004
|
Proteintech
14386-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16863004
|
Proteintech
14386-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily. It is thought to be involved in the process of myelination. It is a lectin that binds to sialylated glycoconjugates and mediates certain myelin-neuron cell-cell interactions. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene.Specifica
MAG | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P07722, P20916, P20917 | |
17136, 29409, 4099 | |
MAG Fusion Protein Ag5845 | |
Primary | |
-20°C | |
MAG |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GMA, MAG, myelin associated glycoprotein, S MAG, SIGLEC 4A, SIGLEC4A | |
Mag | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Titolo del prodotto
MAG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech