Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
308.00€ - 1455.00€
Specifica
Descrizione | EFA: 7.2 cm2 |
---|---|
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Volume (sistema metrico) | 5 to 20 mL (Sample) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17124741
|
Cytiva
MAPM02C67 |
0.2 μm | 24/Pk. |
319.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17154741
|
Cytiva
MAPM45C68 |
0.45 μm | 100/Pk. |
895.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17134741
|
Cytiva
MAPM02C68 |
0.2 μm | 100/Pk. |
1455.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17144741
|
Cytiva
MAPM45C67 |
0.45 μm | 24/Pk. |
308.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- High spin speed and larger EFA reduces spin times
- For samples from 3 to 20 mL
- For research applications only
Specifica
EFA: 7.2 cm2 | |
PES | |
Non-sterile | |
5 to 20 mL (Sample) |