Learn More
Sartorius™ Analizzatore di umidità a infrarossi MA35M-000230V1
Designed for daily routine use in production or lab, quality control or inspection of incoming raw materials. Sartorius™ Infrared Moisture Analyzer has a rugged design and is user-friendly with a concise display that shows important information at a glance.
Marca:  Sartorius™ MA35M-000230V1
Codice prodotto. 10601775
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
To ensure incredibly fast and effective sample heating the MA35 is equipped with two powerful metal rod dark infrared radiators. Easy to understand icons guide you in three steps from taring the sample pan to starting the measurement. All important operating parameters can be accessed and changed in seconds.
  • 40°C to 160°C temperature range, adjustable in increments of 1°C
  • Fully proven, reliable and effective dark infrared radiator for sample heating
  • Easy to operate by clear, easy to follow symbol guidance
  • Fully automatic end point detection or 0.1 to 99 minutes timer shut off mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Regolamento FDA/HACCP
MA35M-000230V1
Metal Rod Heater
Digitale
230 V