Learn More
Micronova™ M-Zone ScreenWipe™
A low linting Sontara™ pre-saturated wipe designed for cleaning touch screens, impregnated with a blend of low ionic detergent and IPA.
Marca: Micronova™ MZSW40-910
Descrizione
Specifica
Pre-saturated Wipe | |
22.9 cm | |
20.3 cm | |
White | |
8 x 9 in. | |
For lens and instrument screen cleaning. |
9 in. | |
8 in. | |
Polyester | |
Wet and Dry screen wipes | |
Individually Packaged | |
Non sterile |
Sicurezza e movimentazione
- M-Zone ScreenWipe
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isoproyl alcohol