Learn More
m-Tolylacetylene, 97%
Codice prodotto. 10360444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 g, Bottiglia in vetro, 5g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-82-5
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD01318174
InChI Key RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
PubChem CID 136600
IUPAC Name 1-ethynyl-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico m-Tolylacetylene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 170°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4C∽CH
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.54
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.9
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Tolylacetylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
m-Tolylacetylene, 97% >