Learn More
Thermo Scientific™ M.R.S. Agar
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food samples with this medium.
333.00€
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : Normes AFNOR, IDF, NMKL.
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10209632
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
CM0361B
500 g
333.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food with Thermo Scientific™ Oxoid™ M.R.S. Agar (Dehydrated). This medium is designed to support profuse growth of all strains of lactobacilli, even the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti.
M.R.S. Agar is designed to encourage the growth of the 'lactic acid bacteria' which includes species of the following genera: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus, and Leuconostoc. All these species can produce lactic acid in considerable amounts.
  • Superior performance over the tomato juice medium of Briggs1 and the meat extract tomato juice medium of de Man
  • Allows growth of growth of all strains of lactobacilli, especially the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti
'Lactic acid bacteria' are Gram-positive, catalase and oxidase negative and are fastidious in their nutritional requirements. Growth is enhanced considerably by microaerobic conditions. Generally, the 'lactic acid bacteria' show delayed growth and smaller colony size than other microorganisms. They may be overgrown in non-selective media, especially if incubation is required for 2-4 days.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
Spécification
Spécification
Référence industrielle : Normes AFNOR, IDF, NMKL.
Poudre
Gélose
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis