Learn More
m-Cresol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
36.18€ - 771.84€
Identificatori chimici
CAS 108-39-4
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002302
InChI Key RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC Name 3-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10367523
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
110581000
100 g Bottiglia in vetro
36.18€
100g
10204570
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
110585000
500 g Bottiglia in vetro
91.66€
500g
10785171
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
110580010
1 kg Glass Bottle
162.81€
1kg
10248223
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
110580025
2.5 kg Bottiglia in vetro
310.55€
2.50kg
11984661
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
110580100
10 kg Metal Drum
771.84€
10kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
108-39-4
108.14
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
342
3-methylphenol
C7H8O
MFCD00002302
m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
CHEBI:17231
CC1=CC(=CC=C1)O
Specifica
m-Cresol
8.0°C to 10.0°C
1.0300g/mL
86°C
98.5% min. (GC)
CH3C6H4OH
MFCD00002302
15,2564
m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
3-methylphenol
342
108.14
Liquid
108-39-4
Colorless to Red
203.0°C
Authentic
C7H8O
1.5390 to 1.5420
06,373
1.03
Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
CC1=CC(=CC=C1)O
108.14
CHEBI:17231
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously wit
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-577-9
Recommended Storage : May darken on storage
Identificativo prodotto
  • m-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.