Learn More
LZIC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | LZIC |
---|---|
Concentrazione | 0.4 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16853234
|
Proteintech
14543-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16843234
|
Proteintech
14543-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
LZIC belongs to the CTNNBIP1 family. It is ubiquitously expressed with highest levels in kidney. LZIC is up-regulated in several cases of gastric cancers.Specifica
LZIC | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5PQN7, Q8K3C3, Q8WZA0 | |
366507, 69151, 84328 | |
LZIC Fusion Protein Ag6047 | |
Primary | |
-20°C | |
LZIC |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LZIC, Protein LZIC | |
Lzic | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |