Learn More
Lutetium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11308707
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-45-1
Numero MDL MFCD00049970
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) iodide
Punto di fusione 1050°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Flakes or Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Peso formulazione 555.68
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.60 g/mL