Learn More
Lutetium(III) fluoride, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11346328
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-81-1
Numero MDL MFCD00016191
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) fluoride
Punto di fusione 1182°C
Forma fisica Lump
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Peso formulazione 231.97
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton™
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.3 g/mL