Learn More
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17966-84-6 | C15H21LuO6 | 472.29 g/mol
173.87€ - 718.58€
Identificatori chimici
CAS | 17966-84-6 |
---|---|
Formula molecolare | C15H21LuO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 472.29 |
Numero MDL | MFCD00078030 |
InChI Key | HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-one |
PubChem CID | 24282830 |
SMILES | [Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11322288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013189.03 |
1 g |
173.87€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11332288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013189.06 |
5 g |
718.58€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate is involved in refluxing 1,2,4-trichlorobenzene. It is also used as catalyst of organic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
17966-84-6 | |
472.29 | |
HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N | |
24282830 |
C15H21LuO6 | |
MFCD00078030 | |
lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-one | |
[Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Specifica
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate | |
Powder | |
C15H21LuO6 | |
lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-one | |
HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N | |
lutetium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) | |
24282830 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
17966-84-6 | |
(REO) | |
MFCD00078030 | |
Insoluble in water. | |
[Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
472.29 | |
472.3 | |
Reacton™ |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures