Learn More
B Braun™ Tuberculin Luer Syringes
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Minimal silicone residue
- Positive plunger stop
- 5mL
- Weight: 1.0kg
Specifica
Specifica
Materiale | Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger) |
Include | Plunger |
Product Type | Tuberculin Syringe |
Quantità | 100/Pk. |
Imballaggio | 100 Pack |
Volume (sistema metrico) | 5 mL |
Sterilità | Sterile |